Documents
11836170001
Roche
Cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA Mini cOmplete
Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Synonyme(s) :
cocktail d'inhibiteurs de protéases, inhibiteur de protéase, inhibiteur de protéase Roche
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Forme
tablet
Utilisation
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
Conditionnement
vial of 25 tablets
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles d'inhibiteur de protéases sans EDTA Mini cOmplete inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine. Contrairement à d'autres pastilles cOmplete, elles ne contiennent pas d'EDTA pour ne pas affecter la stabilité et la fonction des protéines métal-dépendantes. Elles facilitent également la purification par affinité des protéines de fusion avec une étiquette Poly-His par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés).
Grâce à leur composition optimisée, les pastilles assurent une excellente inhibition des protéases à sérine et à cystéine, et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries. Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete contiennent des inhibiteurs de protéases à la fois réversibles et irréversibles. Les métalloprotéases et les protéases aspartiques ne sont pas inhibées.
Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete sont identiques aux pastilles Mini cOmplete, la seule différence est qu'elles ne contiennent pas d'EDTA ou d'autres agents chélateurs (EGTA par exemple).
Spécificité
Pour l'inhibition de la sérine et de la cystéine, mais pas des métalloprotéases.
Application
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA Mini cOmplete a été utilisé comme constituant :
  • D'un tampon de remise en suspension pour la préparation de lysats nucléaires à partir de lignées de cellules de cancer prostatique pour l'immunoprécipitation de la chromatine et d'ARN
  • D'un tampon de remise en suspension pour l'extraction de protéines à partir de neurosphères en vue d'une analyse par western blotting
  • D'un tampon d'homogénéisation pour l'extraction de protéines à partir d'échantillons de ventricule gauche de rat et d'un tampon d'immunoprécipitation pour cellules rénales embryonnaires humaines 293 (HEK293)
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA Mini cOmplete a été utilisé pour inhiber les protéases à sérine et à cystéine dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, animales et de levure.
Les pastilles sans EDTA Mini cOmplete servent à inhiber l'activité protéolytique de petits volumes (jusqu'à 10 ml) dans lesquels l'EDTA est susceptible d'affecter la stabilité des protéines (par exemple, pour les protéines à base de métal) ou les analyses ultérieures. Comme l'EDTA interfère avec la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC), les produits sans EDTA Mini cOmplete sont utilisés de préférence dans le processus d'isolement des protéines de fusion comportant une étiquette Poly-His.
Nous vous recommandons d'utiliser les produits sans EDTA cOmplete si vous avez besoin d'inhiber l'activité protéolytique de grands volumes (jusqu'à 50 ml).
Caractéristiques et avantages
Utilisez les pastilles d'inhibiteurs de protéases Mini cOmplete pour protéger vos protéines d'un large éventail de protéases. En seulement quelques minutes, la non-inhibition de l'activité protéolytique peut dégrader la protéine que vous avez passé des jours à isoler. Chacune de ces pastilles hydrosolubles contient un mélange d'inhibiteurs de protéases qui inhibe l'activité protéolytique de la plupart des types de cellules, y compris animales, végétales, bactériennes et de levures. Aucune pesée ou mesure n'est nécessaire, ce qui garantit l'uniformité de vos résultats.
  • Facile d'utilisation : il vous suffit de placer une pastille à dissolution rapide dans votre tampon.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
  • Protection complète : protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases.
  • Souple d'utilisation : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n'importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d'origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
Composants
Mélange exclusif de plusieurs inhibiteurs de protéases.
Qualité
Performances évaluées à l'aide d'un extrait de pancréas.
Forme physique
Pastilles en flacons de verre
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 10 ml de solution d'extraction
Solution de travail : Préparation de la solution de travail :
Une pastille sans EDTA Mini cOmplete suffit à inhiber l'activité protéolytique de 10 ml de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une pastille pour 7 ml de tampon d'extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 7X).
Solution mère (conc. 7X) :
Dissoudre une pastille sans EDTA Mini cOmplete dans 1,5 ml d'eau distillée ou 1,5 ml de tampon phosphate 100 mM, pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaine(s) entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux ou à ajouter directement au milieu d'extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 7x dans 1,5 ml d'eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaine(s) entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C; et peut être utilisée dans les solutions à base de thiols entre 15 et 25 °C.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Patrick R Punch et al.
Glycobiology, 30(7), 446-453 (2020-01-04)
High-dose irradiation poses extreme risk of mortality from acute damage to the hematopoietic compartment and gastrointestinal tract. While bone marrow transplantation can reestablish the hematopoietic compartment, a more imminent risk of death is posed by gastrointestinal acute radiation syndrome (GI-ARS)
Donald B Jump
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 579, 375-389 (2009-09-19)
Very long chain fatty acids confer functional diversity on cells by variations in their chain length and degree of unsaturation. Microsomal fatty acid elongation represents the major pathway for determining the chain length of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids
Risk SNP-mediated promoter-enhancer switching drives prostate cancer through lncRNA PCAT19
Hua JT, et al.
Cell, 174(3), 564-575 (2018)
Protein phosphatase 1c associated with the cardiac sodium calcium exchanger 1 regulates its activity by dephosphorylating serine 68-phosphorylated phospholemman
Hafver T, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(9), 4561-4579 (2016)
Andre Arashiro Pulschen et al.
Current biology : CB, 30(14), 2852-2859 (2020-06-06)
Live-cell imaging has revolutionized our understanding of dynamic cellular processes in bacteria and eukaryotes. Although similar techniques have been applied to the study of halophilic archaea [1-5], our ability to explore the cell biology of thermophilic archaea has been limited
Articles
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocoles
Dissolve one tablet in 10 ml aqueous buffer or water. If high proteolytic activity is present, dissolve one tablet in 7 ml buffer.
Contenu apparenté
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.