700000P
Avanti
Cholesterol (ovine)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholest-5-en-3β-ol ; 110796
Description
cholesterol (ovine wool, 98%)
Essai
>98% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg)
pkg of 1 × 5 g (700000P-5g)
pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable