Principaux documents
850375P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadécénoyl)-sn-glycéro-3-phosphocholine ; DOPC ; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
25 MG
94,45 $
200 MG
140,08 $
500 MG
253,38 $
1 G
349,17 $
94,45 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
94,45 $
200 MG
140,08 $
500 MG
253,38 $
1 G
349,17 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H84NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
786.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
94,45 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850375P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850375P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850375P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850375P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
Clé InChI
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Description générale
La (Δ9-Cis) PC 18:1 ou 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DOPC) est un phospholipide insaturé.[1]
La gamme de produits à base de phosphatidylcholine proposée par Avanti est conçue pour offrir des composés aux propriétés physiques variées. Elle comprend notamment des PC à chaîne courte (les composés en C3-C8 sont hydrosolubles et hygroscopiques), des PC saturées, des PC multi-insaturées et des mélanges de PC acides. Tous les produits sont purifiés par HPLC, et des précautions particulières sont mises en œuvre pour les protéger de l′oxydation et de l′hydrolyse.
Application
La (Δ9-Cis) PC 18:1 (DOPC) a servi à reproduire la structure supramoléculaire du liquide synovial.[2] Elle peut également être employée dans la préparation de liposomes[3] et de membranes planes générées sur support.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La (Δ9-Cis) PC 18:1 ou 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DOPC) est principalement utilisée dans la préparation de liposomes destinés à l′administration de médicaments dans l′organisme.[5] Associée à la 1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (DPPC), la DOPC permet de générer des bicouches lipidiques.[6]
Conditionnement
Ampoule scellée de 5 ml en verre transparent (850375P-200mg)
Ampoule scellée de 5 ml en verre transparent (850375P-25mg)
Ampoule scellée de 5 ml en verre transparent (850375P-500mg)
Flacon en verre ambré de 60 ml à goulot large et bouchon à vis (850375P-1g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
General model of phospholipid bilayers in fluid phase within the single chain mean field theory
Guo Y, et al.
J. Chem. Phys. , 140(17), 05B604-05B601 (2014)
?Force-from-lipids? gating of mechanosensitive channels modulated by PUFAs
Ridone P, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 79(5), 158-167 (2018)
The size of lipid rafts: an atomic force microscopy study of ganglioside GM1 domains in sphingomyelin/DOPC/cholesterol membranes
Yuan C, et al.
Biophysical Journal, 82(5), 2526-2535 (2002)
Formation of nanopores in DiynePC-DPPC complex lipid bilayers triggered by on-demand photo-polymerization
Chun MJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(49), 27988-27994 (2018)
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea D, et al.
Tribology International, 59(5), 302-311 (2013)