Documents
T8154
Sigma-Aldrich
Bleu de trypan solution
0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Blue cell viability dye
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H24N6Na4O14S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
960.81
Numéro Beilstein :
4360496
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
0.4%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Le bleu de trypan est un colorant servant à distinguer les cellules vivantes des cellules mortes. C′est un colorant vital qui n′est pas absorbé par les cellules viables en bonne santé, mais qui colore les cellules dont la membrane cellulaire est endommagée. De ce fait, seules les cellules mortes sont dénombrées. Cette méthode est parfois appelée méthode avec colorant d′exclusion.
Le bleu de trypan (TB), un colorant azoïque anionique hydrophile, ne peut traverser que la membrane des cellules mortes et permet donc de colorer en bleu les cellules et les tissus morts. Il est utilisé en microscopie quantitative dans une technique de coloration par exclusion de colorant pour distinguer les cellules de mammifères vivantes et mortes.
Application
Cette solution de bleu de trypan a été utilisée :
  • dans un essai de viabilité cellulaire pour dénombrer les cellules viables et les cellules mortes.
  • dans un test de mobilisation ("rescue assay") pour dénombrer les cellules viables.
  • dans une méthode de comptage par exclusion de bleu de trypan pour établir une courbe de prolifération.
  • comme solution saline témoin et dans la préparation d'une solution de lipopolysaccharide (LPS) pour confirmer le succès d'une injection de LPS.
  • dans un test d'exclusion de colorant avec du bleu de trypan pour déterminer la viabilité de cellules épithéliales gastriques (GEC).
  • pour dénombrer des cellules GEC avec un hémocytomètre.
Notes préparatoires
Produit préparé dans 0,81 % de chlorure de sodium et 0,06 % de phosphate dibasique de potassium.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Single cell isolation process with laser induced forward transfer
Yu Deng
Journal of Biological Engineering, 11(2) (2017)
The sensitivity of 5-formylcytosine to doxorubicin regardless of DNA damage
Selcen
Turkiye Entomoloji Dergisi (Turkish Journal of Entomology), 40 (2016)
Roya Khosravi-Far, Zahra Zakeri
Programmed Cell Death (2008)
Vital dyes in vitreoretinal surgery: chromovitrectomy
Meyer CH
Developments in Ophthalmology, 42 (2008)
S R Mishra et al.
Research in veterinary science, 108, 98-111 (2016-09-25)
The present study investigated the expression and localization of FGF and its functional receptors in the follicle of buffalo and the treatment of FGF2 on mRNA expression of CYP19A1 (aromatase), PCNA, and BAX (BCL-2 associated X protein) in cultured buffalo
Articles
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Afficher tout
Protocoles
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Afficher tout