Documents
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscous liquid
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Pureté
>40% (GC)
Forme
viscous liquid
Poids mol.
~1228
Composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
Concentration
≥40.0% (GC)
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Impuretés
≤3.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Indice d'acide
≤2.2 mg/g
Indice d'hydroxyle
96‑108 mg/g
Température de transition
cloud point 76 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Tween® 20 est un ester de sorbitol polyoxyéthylénique qui fait partie de la famille des polysorbates. C'est un détergent non ionique d′un poids moléculaire de 1 225 daltons, en se basant sur 20 motifs oxyde d'éthylène, 1 motif sorbitol et 1 motif acide laurique en tant qu'acide gras primaire. Les sous-motifs oxyde d'éthylène expliquent le caractère hydrophile de ce tensioactif, tandis que les chaînes hydrocarbonées créent l'environnement hydrophobe. Le sorbitol constitue le cycle central auquel les polymères d'oxyde d'éthylène sont attachés.
Le Tween® 20 est un tensioactif et un détergent non ionique largement utilisé dans la recherche en biochimie et en sciences de la vie. Il sert principalement à solubiliser les protéines membranaires durant l'isolement des complexes membrane-protéine. Il entre aussi dans la composition de divers tampons de lavage, de blocage, de dilution et de stabilisation. Il sert en outre de réactif en immunohistochimie, dans des techniques comme le western blotting et les tests ELISA. Dans ces applications, le Tween® 20 a des fonctions essentielles, comme éviter la fixation non spécifique des anticorps, réduire au maximum la coloration du fond, ou assurer une distribution uniforme des réactifs.
Les tensioactifs, qui possèdent à la fois une partie hydrophile et une partie hydrophobe, sont classés en deux grandes catégories : les tensioactifs ioniques, qui se retrouvent sous forme ionique dans l'eau (composés anioniques, cationiques ou ampholytes), et les tensioactifs non ioniques, qui ne forment pas d'ions. Le produit présenté ici est un tensioactif non ionique aux multiples applications, notamment comme agent émulsificateur, dispersant, solubilisant et détergent. Il permet également de solubiliser les protéines membranaires.
Application
Le TWEEN 20 a été utilisé comme :
  • Constituant d′un tampon de lavage et d′un tampon de blocage en western blotting
  • Constituant d′un tampon de blocage en immunohistochimie
  • Constituant d′un tampon de lavage dans un test ELISA (essai immuno-enzymatique)
  • Constituant d′un mélange réactionnel en PCR (amplification en chaîne par polymérase)
Le TWEEN 20 est un détergent non ionique largement utilisé dans les applications biochimiques. Il a été employé comme agent émulsionnant pour la préparation d'émulsions huile-dans-eau stables. Le TWEEN 20 a été utilisé dans la pré-extraction de membranes pour éliminer les protéines périphériques (dilué à 2 % pour l'extraction des protéines liées aux membranes).
Il a servi d′agent de blocage dans des tests immunologiques sur membrane, à une concentration typique de 0,05 %. Il peut être employé pour lyser des cellules de mammifères à une concentration de 0,005 % à 0,5 %.
Détergent non ionique
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en sciences de la vie et en biochimie.
  • Excellent agent de solubilisation, de dispersion et d'émulsification.
  • Convient à l'extraction d'ADN et d'ARN, à la culture des cellules de mammifères et à la purification des protéines.
Conditionnement
P1379-1KT :
Chaque kit contient 3 échantillons de 100 ml, chaque échantillon provenant d'un lot de fabrication différent.
Notes préparatoires
Le TWEEN 20 est miscible à l'eau (100 mg/ml), donnant une solution limpide jaune. Il est également miscible à l'alcool, au dioxane et à l'acétate d'éthyle. Le TWEEN 20 est insoluble dans la paraffine liquide et les huiles fixes.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Jennifer Somerfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(1), 763-768 (2010-06-04)
Biological therapies, even humanized mAbs, may induce antiglobulin responses that impair efficacy. We tested a novel strategy to induce tolerance to a therapeutic mAb. Twenty patients with relapsing-remitting multiple sclerosis received an initial cycle of alemtuzumab (Campath-1H), up to 120
Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: structure and degradation pathways.
Kerwin BA
J. Pharm. Pharm. Sci., 97(8), 2924-2935 (2008)
Human hypoblast formation is not dependent on FGF signalling.
Roode M et al
Developmental Biology, 361(2), 358-363 (2012)
Articles
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.