P5726
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity), for the inhibition of tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases
Synonyme(s) :
Protease inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cocktail d′inhibiteurs de protéases 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Forme
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology