700001P
Avanti
DC-Cholesterol HCl
Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P, powder
Synonyme(s) :
3β-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride
188,49 $
About This Item
188,49 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (700001P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (700001P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700001P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700001P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](C1)(OC(NCC[N+](C)([H])C)=O)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C)CCCC(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H
Clé InChI
ISXSJGHXHUZXNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable