810890P
Avanti
Fluorescent DOTAP
1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), powder
Synonyme(s) :
18:1-06:0 NBD DOTAP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 50 μg (810890P-50ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810890P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
Description générale
Application
Conditionnement