Principaux documents
850725P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadécénoyl)-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine ; DOPE ; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)) ; 110635, DOPE
25 MG
140,08 $
200 MG
406,85 $
500 MG
752,93 $
1 G
1 102,10 $
140,08 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
140,08 $
200 MG
406,85 $
500 MG
752,93 $
1 G
1 102,10 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H78NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
140,08 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850725P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850725P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850725P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Clé InChI
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Description générale
La 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine (18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)) est un phospholipide neutre, sensible aux variations de pH. Elle forme en milieu acide une micelle hexagonale inversée, et se transforme en micelle sphérique à pH alcalin.[1]
Application
La DOPE (18:1 (Δ9-Cis) PE) a été utilisée dans la préparation d′un liposome destiné à la reconstitution de l′UCP1 (protéine découplante 1)[2] et à des études sur la conjugaison des protéases à cystéine associées à l′autophagie chez Caenorhabditis elegans.[3] Elle a également servi à la génération de vésicules unilamellaires géantes (GUV) pour des études sur les déformations induites par la septine.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La 1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine (18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)) forme une couche lipidique stable qui fusionne rapidement avec la bicouche lipidique endosomale.[5] Associée au 1,2-dioléoyl-3-triméthylammonium-propane (DOTAP), la DOPE présente une grande efficacité de transfection in vitro.[6]
Conditionnement
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (850725P-200mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (850725P-25mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (850725P-500mg)
Flacon de 20 ml en verre transparent avec bouchon à vis (850725P-1g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Membrane reshaping by micrometric curvature sensitive septin filaments
Beber A, et al.
Nature Communications, 10(1), 420-420 (2019)
The role of the helper lipid on the DNA transfection efficiency of lipopolyplex formulations
Du Z, et al.
Scientific Reports, 4(2), 7107-7107 (2014)
Specific interaction of the human mitochondrial uncoupling protein 1 with free long-chain fatty acid
Zhao L, et al.
Structure, 25(9), 1371-1379 (2017)
Autophagy impairment mediated by S-nitrosation of ATG4B leads to neurotoxicity in response to hyperglycemia
Li Y, et al.
Autophagy, 13(7), 1145-1160 (2017)
Exploring the correlation between lipid packaging in lipoplexes and their transfection efficacy
Moghaddam B, et al.
Pharmaceutics, 3(4), 848-864 (2011)