S3014
Chlorure de sodium
for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline
Impuretés
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
protease, none detected
Turbidité
≤3.5 NTU
pH
7
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Densité
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Traces de cations
K: ≤50 ppm
≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for mass spectrometry
suitable for molecular biology
Application(s)
cell analysis
Activité étrangère
DNase, RNase, and protease, none detected
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Produit comparable
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.