Key Documents
425044
Sigma-Aldrich
Hipoclorito de sódio
greener alternative
reagent grade, available chlorine 10-15 %
About This Item
Fórmula linear:
NaClO
Número CAS:
Peso molecular:
74.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
pressão de vapor
23.3 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
composição
available chlorine, 10-15%
adequação da reação
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10-15% (chlorine by Na2S2O3, titration)
pb
111 °C
densidade
1.206 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A eficácia da solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5% como irrigante endodôntico foi testada. Seu uso como solvente de tecidos foi proposto. O efeito do tempo e das condições de armazenamento na capacidade de diversas concentrações de NaOCl de dissolver tecidos foi estudado.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Green Chemistry). Este produto é considerado um oxidante não nocivo ao meio ambiente e foi elevado à categoria de "solventes e auxiliares mais seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O hipoclorito de sódio é um oxidante usado com o composto TEMPO catalítico para oxidação de alcoóis. Ele é usado geralmente na síntese de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(acetamido)azobenzeno sódico.
(Artigo em inglês) Towards greener solvents for the bleach oxidation of alcohols catalysed by stable N-oxy radicals
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR) e outros.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruoyu Guo et al.
International journal of genomics, 2015, 484626-484626 (2015-06-13)
The marine dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides is responsible for harmful algal blooms in aquatic environments and has spread into the world's oceans. As a microeukaryote, it seems to have distinct genomic characteristics, like gene structure and regulation. In the present study
Melanie Hillion et al.
Scientific reports, 7(1), 1195-1195 (2017-04-28)
Mycothiol (MSH) is the major low molecular weight (LMW) thiol in Actinomycetes. Here, we used shotgun proteomics, OxICAT and RNA-seq transcriptomics to analyse protein S-mycothiolation, reversible thiol-oxidations and their impact on gene expression in Mycobacterium smegmatis under hypochlorite stress. In
Ian Morrissey et al.
PloS one, 9(1), e86669-e86669 (2014-01-28)
To date there are no clear criteria to determine whether a microbe is susceptible to biocides or not. As a starting point for distinguishing between wild-type and resistant organisms, we set out to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) and
Effects of the algicides CuSO4 and NaOCl on various physiological parameters in the harmful dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides.
Ebenezer V, et al.
Journal of Applied Phycology, 26(6), 2357-2365 (2014)
B R Johnson et al.
Journal of endodontics, 19(1), 40-43 (1993-01-01)
Although the tissue solvent and bactericidal properties of sodium hypochlorite are well known, the effective shelf-life of prepared sodium hypochlorite solutions is not known. The stability of sodium hypochlorite is adversely affected by exposure to high temperature, light, air, and
Artigos
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Protocolos
Cell culture protocol for proper aseptic technique to maintain a sterile environment and to prevent cell culture contamination. Free ECACC handbook download.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.