Documentos
89510
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
BioUltra, 8,000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
linha de produto
BioUltra
forma
solid
peso molecular
Mr 7000-9000
Impurezas
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
61-64 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O poli(etilenoglicol) (PEG) é um polímero de unidades de etilenoglicol e é de natureza hidrofílica. O PEG tem alta capacidade de hidratação e é estruturalmente flexível. O PEG tem vantagem como conjugado de fármaco devido à biocompatibilidade e inexistência de obstáculos estéricos em sua estrutura.
Aplicação
O poli(etilenoglicol) foi usado:
  • no tampão de transformação em levedura
  • como componente do tampão de isolamento do vírus da dengue
  • para concentração de partículas de lentivírus
  • na cristalização do complexo proteico que ajuda o herpesvirus a sair do núcleo celular (nuclear egress complex ( NEC))
Ações bioquímicas/fisiológicas
A Agência de vigilância sanitária dos EUA (Food and Drug Administration (FDA)) aprovou o PEG como conjugados de fármacos, ele é seguro e não imunogênico. O PEG é amplamente usado como reagente em experimentos de bioquímica e biologia molecular. A conjugação de PEG aumenta a solubilidade e a dissolução do medicamento antidiabético, gliclazida. Ele é usado na funcionalização de nanotubos de carbono. A presença de PEG 8000 na folhagem de árvores taníferas aumenta o teor de energia metabolizável (ME) e a produção de gás.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Biosensors & bioelectronics, 126, 831-837 (2019-01-04)
Heparin is an indispensable drug in anticoagulation therapy but with a narrow therapeutic window, which dictates regular testing and dose adjustment. However, current monitoring tools have a long turnaround time or are operator intensive. In this work, we describe a
Expression, purification and crystallization of the herpesvirus nuclear egress complex (NEC)
Bigalke JM and Heldwein EE
Bio-protocol, 6(14), 44708-44708 (2016)
Rapid generation of long tandem DNA repeat arrays by homologous recombination in yeast to study their function in mammalian genomes
Noskov VN, et al.
Biological Procedures Online, 13(1), 8-8 (2011)
Vijay Ramani et al.
Methods (San Diego, Calif.), 170, 61-68 (2019-09-20)
The highly dynamic nature of chromosome conformation and three-dimensional (3D) genome organization leads to cell-to-cell variability in chromatin interactions within a cell population, even if the cells of the population appear to be functionally homogeneous. Hence, although Hi-C is a
Immunogenicity of polyethylene glycol (PEG)
The open conference proceedings journal, 2(1) (2011)
Conteúdo relacionado
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.