C5135
Castor Oil, Ethoxylated
pH range 6.0-8.0
Sinônimo(s):
Cremophor® EL, EL, Macrogolglycerol ricinoleate, PEG-35 castor oil, Polyoxyl-35 castor oil
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
forma
liquid
peso molecular
~2500 g/mol
faixa de pH
6.0-8.0
HLB
12 - 14
aplicação(ões)
sample preservation
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
chave InChI
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves