P5556
Poloxamer 188 solution
10%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Nonionic copolymer surfactant
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
peso molecular
average mol wt 8350
concentração
10%
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
CMC
0.04 mM
temperatura de transição
cloud point ≥100
HLB
29
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
chave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2