Documentos
75746
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfato de sódio
≥99.0% (GC), dust-free pellets
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein:
3599286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
eCl@ss:
39093306
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
anionic
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
rod
peso molecular
average mol wt 18,000
número de agregação
62
perda
≤5% loss on drying
CMC
7-10 (lit.)
pf
204 - 207  °C (399 - 405 °F)
204-207 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C(lit.)
solubilidade
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
130 g/L at 20 °C (68 °F)
densidade
1 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O dodecil sulfato de sódio (SDS) é um sal de sódio orgânico usado como detergente e um desnaturante de proteína em pesquisa bioquímica. Sua estrutura exclusiva inclui um grupo alifático de cadeia longa com um sulfato carregado negativamente, tornando-o um agente efetivo para desnaturar proteínas. Essa propriedade é especialmente valiosa na eletroforese, uma técnica usada para separar e analisar macromoléculas como proteínas. O SDS, com sua carga negativa, interage com proteínas e lipídios para criar estruturas micelares, auxiliando na solubilização e estabilizando essas biomoléculas.
Aplicação
O dodecilsulfato de sódio (SDS) foi usado:
  • como surfactante com carga negativa para estudar seus efeitos sobre o fluxo de filtração e a incrustação da membrana durante a microfiltração da emulsão de óleo estabilizada por surfactante
  • como componente do tampão de extração de plantas e como tampão de transferência para western blot
  • como componente do tampão de amostra Laemmli 5× (5× LB) e tampão de corrida SDS 10× para eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE) e imunoblot
Detergente aniônico
Ações bioquímicas/fisiológicas
O dodecilsulfato de sódio (SDS) se liga efetivamente aos resíduos hidrofóbicos e com carga positiva das proteínas por meio de grupos de sulfato e cadeias de alquil. Ele funciona como um detergente vital no domínio da biologia estrutural e dos estudos de dobramento/desdobramento de proteínas. O SDS pode estimular a criação de αhélices em uma estrutura de proteína. Ele tem a capacidade de promover o desdobramento cooperativo em várias proteínas, incluindo albumina de soro bovino (BSA), βlactoglobulina, αlactoalbumina e estruturas de lisozima de clara de ovo de galinha em concentrações elevadas. 
Características e benefícios
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
  • Testado para níveis de traços de ânions e cátions
  • Produto de alta pureza, ideal para fins de pesquisa bioquímica
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
D Wessel et al.
Analytical biochemistry, 138(1), 141-143 (1984-04-01)
A rapid method based on a defined methanol-chloroform-water mixture for the quantitative precipitation of soluble as well as hydrophobic proteins from dilute solutions (e.g., column chromatography effluents) has been developed. The effectiveness of this method is not affected by the
J Kamerbeek et al.
Journal of clinical microbiology, 35(4), 907-914 (1997-04-01)
Widespread use of DNA restriction fragment length polymorphism (RFLP) to differentiate strains of Mycobacterium tuberculosis to monitor the transmission of tuberculosis has been hampered by the need to culture this slow-growing organism and by the level of technical sophistication needed
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in