30970
Desoxicolato de sódio
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
ox bile
Nível de qualidade
descrição
anionic
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0% (dry matter, NT)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
peso molecular
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregação
3-12
técnica(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤1% cholic acid (HPLC)
≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubilidade
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
traços de cátion
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrição geral
O desoxicolato de sódio também é utilizado em tampões de eluição para cromatografia por afinidade e desempenha um papel crucial na extração de DNA e RNA de células e tecidos em aplicações de biologia molecular. Além disso, ele é usado como catalisador na preparação de extratos de proteínas para imunotransferência e imunoprecipitação de proteínas radiomarcadas.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Adequado para pesquisa em biologia celular e bioquímica
- Pode ser usado em eletroforese, purificação de DNA e RNA
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações.
- Produto de alta pureza para aplicações de pesquisa
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocolos
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.