Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
L3771
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfato de sódio
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein:
3599286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
eCl@ss:
39093306
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.22
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
descrição
anionic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
powder
peso molecular
micellar 18,000
número de agregação
62
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
pf
204-207 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorção
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
adequação
suitable for electrophoresis
atividade externa
DNase, RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O dodecil sulfato de sódio (SDS), também conhecido como lauril sulfato de sódio, é um surfactante aniônico amplamente utilizado em várias aplicações científicas, especialmente em pesquisas de biologia molecular, bioquímica e biologia celular. Sua eficácia decorre de sua natureza anfifílica, o que lhe permite interagir com moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. O SDS é um detergente versátil que se destaca na solubilização e desnaturação de proteínas, o que o torna uma ferramenta essencial nos procedimentos de extração e purificação de proteínas. Ao romper as estruturas das proteínas, o SDS facilita a separação das proteínas com base em seu peso molecular durante a eletroforese SDS-PAGE
Além da análise de proteínas, o SDS também encontra aplicações na separação eletroforética de lipídios, permitindo o estudo e a caracterização desses importantes componentes celulares. Além disso, o SDS é empregado em várias técnicas de hibridização e biologia molecular, demonstrando sua versatilidade em uma variedade de áreas de pesquisa. A eficácia do SDS em condições iônicas e aniônicas expande ainda mais sua utilidade, permitindo que ele se adapte a diversas configurações e requisitos experimentais. Sua capacidade de desvendar proteínas ligando-se a cadeias de peptídeos e conferindo uma carga negativa elimina efetivamente o formato da proteína como um fator para a separação em gel, garantindo a determinação precisa do tamanho da proteína.
Aplicação
O dodecilsulfato de sódio foi usado:
  • na imunoprecipitação de cromatina
  • em eletroforese com gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE)
  • como um componente de tampão de ensaio de radioimunoprecipitação para imunoblotting
Usado para solubilizar e desnaturar proteínas para PAGE desnaturante. A maioria das proteínas se ligam ao SDS em uma proporção de 1,4 g de SDS por grama de proteína. As cargas intrínsecas à proteína se tornam insignificantes em comparação com a carga negativa total gerada pelo SDS ligado. A proporção de massa em relação à carga é essencialmente a mesma para cada proteína e elas migram no gel com base apenas no seu tamanho.
Detergente aniônico
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia molecular e bioquímica
  • Adequado para aplicações de eletroforese
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados,garantindo a adequabilidade para várias aplicações.
Nota de análise
Testado para uso em eletroforese com gel de poliacrilamida desnaturado.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Tadayoshi Hayata et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(2), 318-329 (2014-08-27)
Transforming growth factor (TGF)-β signaling plays critical roles during skeletal development and its excessive signaling causes genetic diseases of connective tissues including Marfan syndrome and acromelic dysplasia. However, the mechanisms underlying prevention of excessive TGF-β signaling in skeletogenesis remain unclear.
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Conteúdo relacionado
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.