H5882
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
≥98%
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
(solids)
peso molecular
micellar avg mol wt 62,000
número de agregação
170
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
pf
248-251 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
HLB
10
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- como componente do tampão de fosfato de sódio para homogeneizar tecidos para determinar a atividade da mieloperoxidase
- na síntese de nanobastões de ouro com ressonância plasmônica de superfície para um estudo comparativo
- na síntese de nanobastões de ouro para estudar a influência do brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) bom e do CTAB com impurezas de iodeto na síntese
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Proporciona aumento da aglutinação mediada por concanavalina A
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
471.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
244 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves