Documentos
T8787
Sigma-Aldrich
Triton X-100
for molecular biology
Sinônimo(s):
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Fórmula linear:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic (organic)
grau
for molecular biology
descrição
non-ionic
forma
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
número de agregação
100-155
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
Impurezas
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
pf
6 °C
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubilidade
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
aplicação(ões)
hematology
histology
atividade externa
DNase and RNase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Triton X-100 é um tensoativo e emulsificante não iônico comum que é usado com frequência em aplicações bioquímicas para solubilizar proteínas. É considerado um detergente comparativamente leve, não desnaturante, e foi relatado em muitas referências como um reagente rotineiramente adicionado. É utilizado para lisar células para extrair proteínas e organelas celulares. Também é capaz de permeabilizar membranas de células vivas para transfecção.
Aplicação
O Triton X-100 foi usado:
  • Em imuno-histoquímica para corar retinas montadas em lâminas em camada plana
  • Juntamente com PBS (solução salina tamponada com fosfato) gelado em suspensão de células para análise de DNA celular e ensaio de anexina V
  • Para permeabilizar células durante estudos microscópicos imunofluorescentes
  • Como controle positivo no ensaio de LDH para determinar a integridade da membrana celular
  • Para estimar a atividade da lipase no plasma pós-heparina usando o procedimento radioenzimático de Belfrage e Vaughan modificado
  • Para o preparo de extrato de proteínas de membrana externa
  • Como componente de tampão de extração, juntamente com tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, Brij 35, para homogenização de células pulmonares de camundongos
  • No tratamento de cortes de tecido para marcação para imunofluorescência
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tensoativo não iônico amplamente utilizado para recuperar componentes de membrana em condições brandas não desnaturantes.
Características e benefícios
  • Ideal para aplicações sensíveis de pesquisa em biologia molecular
  • Testado para DNase e RNase
  • Detergente não iônico umectante
  • Agente umectante e emulsificante superior
  • Surfactante altamente versátil
Informações legais
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
M A Ferguson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 85(3), 1169-1174 (1998-09-08)
The purpose of this study was to determine the threshold of exercise energy expenditure necessary to change blood lipid and lipoprotein concentrations and lipoprotein lipase activity (LPLA) in healthy, trained men. On different days, 11 men (age, 26.7 +/- 6.1
Jean-Sébastien Joyal et al.
Blood, 117(22), 6024-6035 (2011-03-01)
The failure of blood vessels to revascularize ischemic neural tissue represents a significant challenge for vascular biology. Examples include proliferative retinopathies (PRs) such as retinopathy of prematurity and proliferative diabetic retinopathy, which are the leading causes of blindness in children
Eric Soupene et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 233(5), 507-521 (2008-04-01)
Acyl-CoA synthetase enzymes are essential for de novo lipid synthesis, fatty acid catabolism, and remodeling of membranes. Activation of fatty acids requires a two-step reaction catalyzed by these enzymes. In the first step, an acyl-AMP intermediate is formed from ATP.
Acrolein-activated matrix metalloproteinase 9 contributes to persistent mucin production.
Deshmukh H S, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 38(4), 446-454 (2008)
Ki-Bum Kim et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 424, 413-422 (2008-03-29)
Because lipid rafts are plasma membrane platforms mediating various cellular events such as in signal transduction, immunological response, pathogen invasion, and neurodegenerative diseases, protein identification in the rafts could provide important information to study their function. Here, we present an
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Conteúdo relacionado
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.