Documentos Principais
D141
Sigma-Aldrich
Digitonina
Used as non-ionic detergent
Sinônimo(s):
Digitina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H92O29
Número CAS:
Peso molecular:
1229.31
Beilstein:
78654
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
plant seeds (Digitalis purpurea)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol(lit.)
peso molecular
micellar avg mol wt 70,000
número de agregação
60
Impurezas
<6.0% water
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
<0.5 mM (20-25°C)
pf
230-240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
chave InChI
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Descrição geral
A digitonina, uma saponina esteroidal extraída da planta dedaleira roxa (Digitalis purpurea), é um detergente não iônico versátil e crucial para pesquisas em biologia celular e bioquímica. Seus atributos exclusivos a posicionam como um ativo valioso na exploração de membranas celulares, proteínas de membrana e componentes intracelulares. As principais propriedades e aplicações da digitonina são sua capacidade de solubilizar proteínas ligadas à membrana de forma eficaz, preservando sua conformação nativa, tornando-a uma ferramenta ideal para estudar interações e atividades de proteínas da membrana.
Além disso, a digitonina permeabiliza seletivamente a membrana plasmática rica em colesterol, deixando as membranas das organelas intactas. Esse recurso facilita a extração e purificação de organelas específicas, contribuindo para o estudo de seus papéis e funções nos processos celulares. A capacidade do detergente de permeabilizar diversos tipos de células permite o estudo de componentes e processos intracelulares pela introdução de moléculas, anticorpos ou enzimas nas células. Além disso, a digitonina encontra aplicação em experimentos imunocitoquímicos, permitindo a rotulagem e a detecção de proteínas e estruturas intracelulares.
Aplicação
A digitonina foi usada em um estudo para avaliar um procedimento de isolamento de mitocôndrias a partir de células de tumor ascítico. [1] Ela também foi usada em um estudo para investigar seu efeito na citotoxicidade de metabólitos secundários vegetais em células cancerosas. [2]
A digitonina foi usada junto com o tampão de permeabilização para a estimulação de monofosfato de guanosina-adenosina monofosfato cíclico (GMP-AMP cíclico) nas células.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A digitonina desempenha um papel importante na permeabilização das membranas celulares. Ela é capaz de lisar células eucarióticas, mas não membranas bacterianas. Ela também é usado para solubilizar componentes da membrana. Ela ajuda a criar poros ao interagir especificamente com o colesterol na membrana. É preferida em biotecnologia devido à sua detergência leve. Esse composto ativo de membrana age com a doxorrubicina contra células de câncer resistentes a vários medicamentos.
Características e benefícios
Composto altamente versátil para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
Qualidade
O preparado não contém constituintes insolúveis em água.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Spermidine BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
S0266
Spermidine
Saponin A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Millipore
558255
Saponin
IGEPAL&#174; CA-630 for molecular biology
Sigma-Aldrich
I8896
IGEPAL® CA-630
R W Moreadith et al.
Analytical biochemistry, 137(2), 360-367 (1984-03-01)
A new, improved procedure for isolating mitochondria from ascites tumor cells is described. The unique feature of this technique is the use of digitonin to make the cells susceptible to disruption by Teflon pestle/glass vessel homogenization. The yield and respiratory
Dominic S Alonzi et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 70(15), 2799-2814 (2013-03-19)
Endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) is a key cellular process whereby misfolded proteins are removed from the endoplasmic reticulum (ER) for subsequent degradation by the ubiquitin/proteasome system. In the present work, analysis of the released, free oligosaccharides (FOS) derived from all
Xianying A Cui et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (70)(70), e50066-e50066 (2012-12-29)
In eukaryotes, most of the messenger RNAs (mRNAs) that encode secreted and membrane proteins are localized to the surface of the endoplasmic reticulum (ER). However, the visualization of these mRNAs can be challenging. This is especially true when only a
Wattamon Srisakuldee et al.
Cardiovascular research, 103(1), 72-80 (2014-03-22)
Fibroblast growth factor 2 (FGF-2) protects the heart from ischaemia- and reperfusion-induced cell death by a mechanism linked to protein kinase C (PKC)ε-mediated connexin 43 (Cx43) phosphorylation. Cx43 localizes predominantly to gap junctions, but has also been detected at subsarcolemmal
Safaa Yehia Eid et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(14), 1307-1314 (2012-10-16)
In phytotherapy, extracts from medicinal plants are employed which contain mixtures of secondary metabolites. Their modes of action are complex because the secondary metabolites can react with single or multiple targets. The components in a mixture can exert additive or
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the stability of D141 and N7537 in the stock solution in DMSO?
    1 answer
    1. D141 can remain stable for up to one week when refrigerated, whether in water or DMSO. On the other hand, N7537 can be stored in DMSO (or ethanol) at -20°C for up to two weeks.
      Helpful?
  4. Wie kann ich das Produkt vor den Experiment aufreinigen? haben Sie ein Protokoll dazu? danke Beste Grüße Ayoub
    1 answer
    1. There is no specific protocol for the purification of item D141 available. The quality of this product is already detailed as being free of water-insoluble constituents. The purpose of the purification would be to remove these water-insoluble impurities.
      This is usually done through a recrystallization technique. This product will dissolve at 1 g in 20 mL of water at 95 - 98°C, as detailed on the corresponding specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/D141
      Thus, it should be dissolved directly in water with high heat without any prior purification.
      Helpful?
  5. What is the storage condition for digitonin ?
    1 answer
    1. This product should be stored in room temperature. Please keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. To view safety handling information, please view the safety data sheet for the product:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/d141
      Helpful?
  6. How pure is Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. The purity of this product is evaluated by Thin Layer Chromatography. The actual results are lot specific and will be reported on the Certificate of Analysis of each lot.
      Helpful?
  7. What is the solubility of Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. The solubility of D141 is tested by heating a 5% solution in water to 95-98°C and then cooling the solution to room temperature. After cooling, the solution should remain practically clear for at least 24 hours. The product can also be dissolved at 100mg/4mL of warm ethanol.
      Helpful?
  8. What is the solution stability of Product D141, Digitonin?
    1 answer
    1. We recommend making solutions fresh for use.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.