Documentos
T8003
Sigma-Aldrich
Tripsina
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type I
forma
solid
atividade específica
~10,000 BAEE units/mg protein
peso molecular
23.8 kDa
composição
protein, 90-100%
solubilidade
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
atividade externa
Chymotrypsin ≤4 BTEE units/mg protein
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes de uma superfície de cultura. A concentração de tripsina necessária para desalojar as células do substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A taxa de hidrólise dessa reação é diminuída se houver um resíduo ácido em qualquer lado do sítio de clivagem, e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxila do sítio de clivagem. O pH ótimo para a atividade de tripsina é 7-9. A tripsina também pode clivar ligações de éster e amida de derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado a soluções de tripsina como um quelante que neutraliza íons de cálcio e magnésio que obscurecem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Atenção
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz A253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato.
Nota de preparo
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Geraldine Delbès et al.
Biology of reproduction, 80(2), 320-327 (2008-11-07)
Advances in treatment for testicular cancer that include the coadministration of bleomycin, etoposide, and cisplatin (BEP) have brought the cure rate to higher than 90%%. The goal of this study was to elucidate the impact of BEP treatment on gene
Curt Mazur et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
Intrathecal (IT) delivery and pharmacology of antisense oligonucleotides (ASOs) for the CNS have been successfully developed to treat spinal muscular atrophy. However, ASO pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties remain poorly understood in the IT compartment. We applied multimodal imaging
Céline Boiteux et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(47), 29968-29978 (2020-11-07)
Potassium channels can become nonconducting via inactivation at a gate inside the highly conserved selectivity filter (SF) region near the extracellular side of the membrane. In certain ligand-gated channels, such as BK channels and MthK, a Ca2+-activated K+ channel from
Yihao Jiang et al.
eLife, 9 (2020-12-05)
Physiological response to thermal stimuli in mammals is mediated by a structurally diverse class of ion channels, many of which exhibit polymodal behavior. To probe the diversity of biophysical mechanisms of temperature-sensitivity, we characterized the temperature-dependent activation of MthK, a
Sajna Anand Sadanandan et al.
Virus research, 223, 20-27 (2016-06-23)
Nora virus is an enteric virus that causes persistent, non-pathological infection in Drosophila melanogaster. It replicates in the fly gut and is transmitted via the fecal-oral route. Nora virus has a single-stranded positive-sense RNA genome, which is translated in four
Protocolos
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.