Documentos Principais
T7409
Sigma-Aldrich
Tripsina
lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 479,00
10 G
R$ 1.258,00
100 G
R$ 7.534,00
R$ 479,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 479,00
10 G
R$ 1.258,00
100 G
R$ 7.534,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 479,00
Check Cart for Availability
tipo
Type II-S
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
1,000-2,000 units/mg dry solid
peso molecular
23.8 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes da superfície de uma cultura. A concentração de tripsina necessária para deslocar as células do seu substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel†. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A velocidade da hidrólise dessa reação é retardada se houver um resíduo ácido em qualquer um dos lados do sítio de clivagem e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxílico do sítio de clivagem. O pH ideal para atividade da tripsina é 7-9. A tripsina pode agir também para clivar ligações de ésteres e amidas em derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado às soluções de tripsina como agente quelante que neutraliza os íons de cálcio e magnésio que obstruem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
A tripsina consiste em um polipeptídeo de cadeia única de 223 resíduos de aminoácidos, produzido pela remoção do hexapeptídeo N-terminal do tripsinogênio que é clivado na ligação peptídica Lis - lle. A sequência de aminoácidos tem 6 ligações cruzadas de pontes dissulfeto. Essa é a forma nativa da tripsina, a beta-tripsina. A BETA-tripsina pode ser autolisada, pela clivagem no resíduo Lis - Ser, para produzir alfa-tripsina. A tripsina é membro da família das proteases de serina.
Atenção
As soluções em HCl 1 mM são estáveis por 1 ano em alíquotas e armazenadas a -20 °C. A presença de Ca2+ também diminui a autólise de tripsina e mantém sua estabilidade em solução. A tripsina também retém a maior parte de sua atividade em ureia 2,0 M, guanidina HCl 2,0 M ou SDS 0,1% (p/v).
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz um ΔA253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato. Uma unidade de BTEE = 320 unidades de ATEE. Volume de reação = 3,2 ml (caminho óptico de 1 cm).
Nota de preparo
Esse produto é um pó liofilizado solúvel em solução salina balanceada de Hank na concentração de 25 mg/ml.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel Rüdiger et al.
PLoS computational biology, 15(2), e1006819-e1006819 (2019-02-20)
Influenza A viruses (IAV) are commonly used to infect animal cell cultures for research purposes and vaccine production. Their replication is influenced strongly by the multiplicity of infection (MOI), which ranges over several orders of magnitude depending on the respective
Tanja Laske et al.
PLoS computational biology, 15(4), e1006944-e1006944 (2019-04-12)
The best measure to limit spread of contagious diseases caused by influenza A viruses (IAVs) is annual vaccination. The growing global demand for low-cost vaccines requires the establishment of high-yield production processes. One possible option to address this challenge is
Xiaoyu Zou et al.
Frontiers in nutrition, 7, 151-151 (2020-10-20)
In this work, we investigated changes in protein structures in vacuum-packed pork during chill storage and its impact on the in vitro protein digestion. Longissimus dorsi muscles were vacuum packed and stored at 4°C for 3 days. Samples were subjected
Elgin Turkoz Uluer et al.
American journal of translational research, 13(6), 6236-6247 (2021-07-27)
The aim of this study was to show the effects of autophagy inhibitor Wortmannin and antiangiogenic-proapoptotic Thalidomide on autophagy and apoptosis markers in 4T1 breast cancer cells in vitro and in vivo. The half-maximal inhibitory concentration (IC50) values of 4T1
Andreia Vasconcelos et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1299-1305 (2008-03-22)
Wool and silk were dissolved and used for the preparation of blended films. Two systems are proposed: (1) blend films of silk fibroin and keratin aqueous solutions and (2) silk fibroin and keratin dissolved in formic acid. The FTIR spectra
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.