P7626
Fluoreto de fenilmetanosulfonil
powder, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
αFluoreto de α-toluenosulfonil, Fluoreto de benzilsulfonil, Fluoreto de fenilmetilsulfonil, PMSF
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fluoreto de fenilmetanosulfonil, ≥98.5% (GC)
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
powder
pf
91-94 °C
solubilidade
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.)
H2O: unstable
cadeia de caracteres SMILES
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
As características e benefícios do PMSF observadas incluem:
- Inibição de proteases serina, como tripsina e quimotripsina
- Também inibe proteases cisteína (reversível por tióis reduzidos) e acetilcolinesterase de mamíferos
- Não é tão efetivo nem tão tóxico como o DFP
- Concentração efetiva 0,1-1 mM
- Meia-vida = 1 h em pH 7,5
- fracionamento de células.
- como suplemento na extração de proteínas nucleares.
- como inibidor da colesterol esterase (CE) e pseudocolinesterase (PCE).
- para coletar sangue antes da centrifugação para quantificar os níveis de ANP no plasma.
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.