A6150
α1-Antitrypsin from human plasma
salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
α1-Proteinase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
forma
salt-free, lyophilized powder
concentração
≥60% (biuret)
técnica(s)
inhibition assay: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ELA2(1991) , ELANE(1991) , SERPINA1(5265)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.