T9777
Trypsin-chymotrypsin inhibitor
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bowman-Birk Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Trypsin-chymotrypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
fonte biológica
Glycine max (soybean)
forma
lyophilized powder
composição
Protein, 70-90% biuret
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.