Documentos Principais
6502
Sigma-Aldrich
Trypsin, Bovine Pancreas
Sinônimo(s):
Trypsin, Bovine Pancreas
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
RTECS - YN5075000
Merck USA index - 14, 9795
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade específica
≥2,500 USP units/mg dry wt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
HCl: 1 mM
neutral buffer: soluble
water: soluble
atividade externa
Chymotrypsin ≤50 NF units/mg dry wt.
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native trypsin from bovine pancreas. Serine protease that specifically hydrolyzes amides, peptides, and proteins at the C-terminus side of arginine and lysine residues. Inhibitors include aprotinin, DFP, and soybean trypsin inhibitor. Has an optimal pH of 8.5-8.8.
Note: 1 NF unit = 1 USP unit = 3 SU at 30°C, pH 7.6; 1 TAME unit = 19.2 USP units = 57.5 BAEE units; 1 MU = 1,000,000 units.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Definição da unidade
One USP unit is defined as the amount of enzyme that will digest BAEE and cause an increase in absorbance of 0.003 units at 253 nm per min at 25°C, pH 7.6.
forma física
Salt-free
Reconstituição
Following reconstitution in HCl, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Dilute into aqueous buffers (at neutral pH) just prior to use. Following reconstitution in H₂O or buffer, use immediately or aliquot and freeze (-70°C) to minimize autolysis. HCl stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 1 month at -20°C. H₂O or buffer stock solutions are stable for up to 1 month at -70°C.
Outras notas
Bergmeyer, H.U. 1983. Methods of Enzymatic Analysis, 3rd ed. Vol. 3, 17.
Kostka, V., and Carpenter, F.H. 1964. J. Biol. Chem.239, 1799.
Hummel, B.C.W. 1955. Can. J. Biochem. Physiol.37, 1393.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1