Documentos Principais
93615
Sigma-Aldrich
Tripsina
~1500 U/mg
Selecione um tamanho
1 G
R$ 241,00
5 G
R$ 404,00
25 G
R$ 1.278,00
R$ 241,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 241,00
5 G
R$ 404,00
25 G
R$ 1.278,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 241,00
Check Cart for Availability
Formulário
powder
atividade específica
~1500 U/mg
peso molecular
23.8 kDa
atividade externa
chymotrypsin ≤0.1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes da superfície de uma cultura. A concentração de tripsina necessária para deslocar as células do seu substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel†. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A velocidade da hidrólise dessa reação é retardada se houver um resíduo ácido em qualquer um dos lados do sítio de clivagem e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxílico do sítio de clivagem. O pH ideal para atividade da tripsina é 7-9. A tripsina pode agir também para clivar ligações de ésteres e amidas em derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado às soluções de tripsina como agente quelante que neutraliza os íons de cálcio e magnésio que obstruem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz um ΔA253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato. Uma unidade de BTEE = 320 unidades de ATEE. Volume de reação = 3,2 ml (caminho óptico de 1 cm).
1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 253 nm by 0.001 per minute at pH 7.6 and 25°C (N-benzoyl-L-arginine ethyl ester, Cat. No. 12880, as substrate)
Exoneração de responsabilidade
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Peter Halasz et al.
Journal of virology, 82(1), 148-160 (2007-10-19)
Changes in the interactions between intestinal cells and their surrounding environment during virus infection have not been well documented. The growth and survival of intestinal epithelial cells, the main targets of rotavirus infection, are largely dependent on the interaction of
Mian Zhou et al.
Nature, 495(7439), 111-115 (2013-02-19)
Codon-usage bias has been observed in almost all genomes and is thought to result from selection for efficient and accurate translation of highly expressed genes. Codon usage is also implicated in the control of transcription, splicing and RNA structure. Many
Ove J R Gustafsson et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(6), 655-670 (2013-02-19)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) imaging mass spectrometry provides the means to map the in situ distribution of tryptic peptides in formalin-fixed clinical tissue samples. The ability to analyze clinical samples is of great importance to further developments in the imaging
Simone A Beckham et al.
Nucleic acids research, 41(5), 3436-3445 (2013-01-18)
The retinoic acid inducible gene-I (RIG-I)-like family of receptors is positioned at the front line of our innate cellular defence system. RIG-I detects and binds to foreign duplex RNA in the cytoplasm of both immune and non-immune cells, and initiates
Thomas L Willett et al.
Annals of biomedical engineering, 35(11), 1961-1972 (2007-09-04)
Presently, there is a lack of fundamental understanding regarding changes in collagen's molecular state due to mechanical damage. The bovine tail tendon (BTT; steers approximately 30 months) was characterized and used as an in vitro model for investigating the effect