Documentos Principais
A1153
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Aprotinina, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
3-8 TIU/mg solid
peso molecular
~6,500
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Descrição geral
A aprotinina de pulmão bovino é um monômero polipeptídico globular com peso molecular de 6,5 kDa.[1] Comumente usada como um inibidor de protease de serina não específico, a aprotinina contém uma folha β antiparalela, hélice 310 N-terminal e C-terminal e α hélice.[2] Os resíduos de aprotinina dos aminoácidos 13 a 18 são essenciais para ligação a proteases de serina.[3]
Aplicação
A aprotinina de pulmão bovino foi usada:
  • como inibidor de protease no tampão de ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) para homogeneização de células endoteliais microvasculares cardíacas (CMECs) (4) e células epiteliais mamárias[4]
  • no ensaio de angiogênese de fibroblastos[5]
  • na estabilização proteômica do sobrenadante de saliva[6]
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina inibe proteases como tripsina, plasmina, quimotripsina e trombina. Ela bloqueia a síntese de bradicinina a partir do cininogênio.[1] Ela é útil no tratamento da perda de sangue durante a cirurgia.[3]
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
Nota de preparo
Este produto é um pó liofilizado com atividade de 3-8 UIT/mg de pó sólido. A aprotinina é facilmente solúvel em água (>10 mg/ml) e em tampões aquosos com baixa força iônica. As soluções diluídas tendem a ser menos estáveis que as soluções concentradas, embora a estabilidade da solução também dependa do pH. A aprotinina é relativamente estável contra a desnaturação; apenas a termolisina foi considerada capaz de degradá-la a 60-80 °C. A esterilização de aprotinina pode ser alcançada por meio da filtração em um filtro de 0,2 μm.
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Pepstatina A microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatina A
Aprotinina lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, &#8805;3500&#160;U/mg
Sigma-Aldrich
10820
Aprotinina
vibrant-m
A1250000
Aprotinin solution
Pepstatina A microbial, &#8805;75% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P4265
Pepstatina A
Perioperative systemic haemostatic agents
Mahdy AM and Webster NR
British journal of anaesthesia, 93(6), 842-858 (2004)
Aprotinin interacts with substrate-binding site of human dipeptidyl peptidase III
Agic D, et al.
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 8(1), 1-11 (2019)
RNAPro? SAL: A device for rapid and standardized collection of saliva RNA and proteins
Chiang SH, et al.
Biotechniques, 58(2), 69-76 (2015)
The effects of cell death-inducing DNA fragmentation factor-alpha-like effector C (CIDEC) on milk lipid synthesis in mammary glands of dairy cows
Yang Y, et al.
Journal of Dairy Science, 100(5), 4014-4024 (2017)
Engineering of a biomimetic pericyte-covered 3D microvascular network
Kim J,
PLoS ONE, 10(7), e0133880-e0133880 (2015)
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the exact TIU/mg for the product? The information gives a range (3-8TIU/mg) but I need the exact value in order to calculate what size I need to order based on my samples.
    1 answer
    1. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1153#product-documentation
      Helpful?
  2. What type of inhibitor is Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes that block the active site of the enzyme.
      Helpful?
  3. How should I store solutions of Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Sterile solutions of aprotinin may be stored at 4 °C or as frozen aliquots at -20 °C.
      Helpful?
  4. When using Product A1153, Aprotinin from bovine lung, what is the conversion from KIU to TIU?
    1 answer
    1. According to data from our labs here at Sigma, there are approximately 1300 KIU per 1 TIU.  This, along with other useful information, can be found on the product information sheet available at our website:  A1153 Product Information Sheet
      Helpful?
  5. Is Aprotinin from bovine lung, Product A1153, the same as Trasylol?
    1 answer
    1. Trasylol is the Bayer AG registered trademark name for this material.
      Helpful?
  6. What are typical concentrations of Aprotinin from bovine lung, Product A1153, to use as a protease inhibitor?
    1 answer
    1. Typical concentration of Aprotinin to be used as a protease inhibitor is 1 μM or approximately 6.5 μg/ml.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.