Documentos Principais
T7168
Sigma-Aldrich
Tripsina
tablet, 1 mg tablet
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Porcine pancreas
Formulário
tablet
atividade específica
90-110% (compared to standard)
peso molecular
23.8 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes da superfície de uma cultura. A concentração de tripsina necessária para deslocar as células do seu substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel†. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
For use in immunohistochemical procedures to enhance staining and to unmask antigens after routine fixation and processing.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A velocidade da hidrólise dessa reação é retardada se houver um resíduo ácido em qualquer um dos lados do sítio de clivagem e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxílico do sítio de clivagem. O pH ideal para atividade da tripsina é 7-9. A tripsina pode agir também para clivar ligações de ésteres e amidas em derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado às soluções de tripsina como agente quelante que neutraliza os íons de cálcio e magnésio que obstruem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Atenção
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz um ΔA253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato. Uma unidade de BTEE = 320 unidades de ATEE. Volume de reação = 3,2 ml (caminho óptico de 1 cm).
Nota de preparo
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Vipul Shrivastava et al.
Scientific reports, 11(1), 10372-10372 (2021-05-16)
Pancreatic islets adapt to insulin resistance of pregnancy by up regulating β-cell mass and increasing insulin secretion. Previously, using a transgenic mouse with global, heterozygous deletion of prolactin receptor (Prlr+/-), we found Prlr signaling is important for this adaptation. However
Analysis of embryonic vascular morphogenesis.
T N Sato et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 137, 223-233 (2000-08-19)
Eryn E Dixon et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33(2), 279-289 (2021-12-03)
Single-cell sequencing technologies have advanced our understanding of kidney biology and disease, but the loss of spatial information in these datasets hinders our interpretation of intercellular communication networks and regional gene expression patterns. New spatial transcriptomic sequencing platforms make it
Ann Louise Hunter et al.
eLife, 10 (2021-08-06)
The circadian clock component NR1D1 (REVERBα) is considered a dominant regulator of lipid metabolism, with global Nr1d1 deletion driving dysregulation of white adipose tissue (WAT) lipogenesis and obesity. However, a similar phenotype is not observed under adipocyte-selective deletion (Nr1d1Flox2-6:AdipoqCre), and
Danielle Rux et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 37(6), 1097-1116 (2022-01-22)
Articular cartilage (AC) is essential for body movement but is highly susceptible to degenerative diseases and has poor self-repair capacity. To improve current subpar regenerative treatments, developmental mechanisms of AC should be clarified and, specifically, how its postnatal multizone organization
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.