Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 tabs | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 1.000,00 |
20 tabs | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 1.921,00 |
Sobre este item
R$ 1.000,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
form
tablet
usage
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable
input
general use sample(s)
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Os comprimidos PhosSTOP podem ser aplicados em combinação com comprimidos do coquetel inibidor de proteases cOmplete para proteger, simultaneamente, as proteínas contra desfosforilação e degradação proteolítica. Ambos os comprimidos inibidores mantêm sua atividade quando usados em conjunto.
Os inibidores PhosSTOP foram avaliados quanto ao seu efeito em ensaios proteicos. A inibição apresenta quase nenhuma influência sobre os ensaios proteicos de BCA e Bradford.
- tampão de lise para a lise de tecido de camundongo congelado para obter sobrenadante proteico
- lise de macrófagos derivados de tecidos ósseos
- tampão de extração nuclear para lise celular e imunoprecipitação
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Proteção abrangente: Inibe fosfatases ácidas e alcalinas, além de serina/treonina fosfatases (PP1, PP2A e PP2B) e proteínas tirosina fosfatases.
- Seguros: Dissolva os comprimidos PhosSTOP não tóxicos em soluções aquosas e evite solventes orgânicos (p.ex., DMSO).
- Adequado para fixação em formalina: Mantém o status de fosforilação das proteínas em cortes histológicos.
- Prático: Elimina a busca dispendiosa de tempo pelo inibidor de fosfatase certo.
- Fáceis de usar: Basta colocar um comprimido de dissolução rápida dentro do seu tampão.
- Estável: Armazene soluções-estoque por 1 mês a +2 ºC a +8 °C, ou por pelo menos 6 meses a -15 ºC a -25 °C.
Para proteção total das proteínas, combine o PhosSTOP com os comprimidos do inibidor de proteases cOmplete ou cOmplete ULTRA para inibir fosfatases e proteases.
Preparation Note
Solução de trabalho: Recomenda-se solvente em água destilada ou tampões aquosos (inclusive tampões contendo formalina).
Dissolva um comprimido por 10 ml de tampão aquoso. Alternativamente, prepare uma solução-estoque 10x em 1 ml de água destilada ou 100 mM de tampão fosfato, pH 7,0. Concentrações mais altas de soluções-estoque (p.ex., 20x) são possíveis.
Condições de armazenagem (solução de trabalho): 2 ºC a 8 °C
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP) | description For Serine/Threonine Protein Phosphatases and L-Isozymes of Alkaline Phosphatase | description Tablets provided in glass vials | description Tablets provided in EASYpacks |
| form tablet | form ready-to-use solution | form tablet | form tablet |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility water: soluble | solubility aqueous buffer: soluble | solubility aqueous buffer: soluble, water: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001) | packaging pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial) | packaging vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001) | packaging pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?