As listed in the 'DESCRIPTION' section under 'Preparation Note', this product is a 25 g/L porcine trypsin solution in Hank's Balanced Salt Solution with phenol red. This product does not contain EDTA.
T4674
Trypsin solution from porcine pancreas
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
peso molecular
23.4 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
-
Does this contain EDTA?
1 answer-