Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
D6750
Sigma-Aldrich
Desoxicolato de sódio
≥97% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
414.55
Beilstein:
3581950
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
forma
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregação
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrição geral
O sal de sódio do ácido desoxicólico, também conhecido como desoxicolato de sódio, é um detergente iônico altamente versátil utilizado por sua excepcional capacidade de solubilizar proteínas ligadas à membrana e lisar células. Seu mecanismo envolve o rompimento das membranas celulares e a dissolução de moléculas hidrofóbicas, tornando-o um reagente inestimável em aplicações de pesquisa científica. Na pesquisa de proteínas, ele desempenha um papel fundamental na solubilização de proteínas, especialmente aquelas incorporadas em membranas, permitindo sua extração, purificação e análise subsequente.
Além disso, o desoxicolato de sódio estende sua utilidade à extração de ácidos nucleicos de células e tecidos. Ao lisar células e romper estruturas celulares, ele facilita a liberação e a purificação de ácidos nucleicos, provando ser valioso em pesquisas de biologia celular e bioquímica. Além dessas aplicações, sua eficácia nos processos de lise celular a posiciona como uma ferramenta valiosa para a quebra de células e liberação de seu conteúdo, encontrando aplicações em diversos estudos biológicos, abrangendo microscopia, biologia celular e pesquisa bioquímica.
Aplicação
O desoxicolato de sódio foi usado no tampão de lise preparado para tecido adiposo marrom. Ele foi usado na descelularização de conduto valvado aórtico.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Solubiliza gordura para absorção no intestino.
Características e benefícios
Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemistry and biology of bile acids.
Mukhopadhyay S and Maitra U
Current Science, 87, 1666-1683 (2004)
Methods in Cell Biology (1974)
Development of decellularized aortic valvular conduit coated by heparin-SDF-1a multilayer.
Zhou J et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 99, 612-612 (2015)
Jingxin Zhou et al.
The Annals of thoracic surgery, 99(2), 612-618 (2014-12-17)
Decellularization can reduce the immune response to aortic valve allograft tissue, but the thrombogenicity and in vivo remolding of these grafts remain controversial. The aim of the present study was to modify the surface of decellularized valvular conduits with heparin-stromal
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
Artigos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocolos
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.