SRP0215
PTP1B full length Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥55% (SDS-PAGE), aqueous solution
Sinônimo(s):
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥55% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
76 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
(Tightly closed)
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
1.65 mg/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
The gene PTPN1 (protein tyrosine phosphatase-1B) is mapped to human chromosome 20q13.13 and encodes a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. The open reading frame of 1305 bp encodes a protein of 435 amino acids.[1] It is localized at the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum.[2] PTP1B is characterized by a phosphatase catalytic domain and a proline-rich domain.[3]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)