105910
Salicylic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
pb
211 °C (lit.)
211 °C/20 mmHg
pf
158-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?