Documentos Principais
543624
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Fluoro-3-formylchromone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 335,00
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 335,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5FO3
Número CAS:
Peso molecular:
192.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
155-160 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
chave InChI
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Aplicação
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of the following fluorine-containing chromone-tetrazoles:[1]
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pedro A Cano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12436-12449 (2015-07-18)
In vitro studies to fourteen previously synthesized chromone-tetrazoles and four novel fluorine-containing analogs were conducted against pathogenic protozoan (Entamoeba histolytica), pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus), and human fungal pathogens (Sporothrix schenckii, Candida albicans, and Candida tropicalis), which have