Documentos Principais
C0644
Sigma-Aldrich
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Sinônimo(s):
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
Selecione um tamanho
5 G
R$ 790,00
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 790,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12N2Na2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
502.43
Número do índice de cores:
16250
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥70%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
chave InChI
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Informações sobre genes
Aplicação
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Crystal Ponceau 6R is mainly used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of connective tissue and fibrin.[2][3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Combined orcein and martius scarlet blue (OMSB) staining for qualitative and quantitative analyses of atherosclerotic plaques in brachiocephalic arteries in apoE/LDLR-/- mice.
Gajda M, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 1538-1538 (2017)
Histamine, a vasoactive agent with vascular disrupting potential, improves tumour response by enhancing local drug delivery.
Brunstein F, et al.
British Journal of Cancer, 95, 1663-1663 (2006)
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques null