M9440
Methyl-3,4-dephostatin
>98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
red-brown
solubilidade
DMSO: soluble 18 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-9(8-12)5-2-3-6(10)7(11)4-5/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
XAKAQCMEMMZUEO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)