Documentos Principais
14-646-M
Sigma-Aldrich
TCPTP Protein, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 39.7 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PTPN2(5771)
Descrição geral
Product Source: Human TCPTP, expressed in E. coli cells.
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: TCPTP
Qualidade
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2