402192
3-Formyl-6-nitrochromone
99%
Sinônimo(s):
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
chave InChI
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)