402168
6-Bromo-3-formylchromone
99%
Sinônimo(s):
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
190-193 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
chave InChI
PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?