A79604
4-Aminosalicylic acid
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Aminosalicylic acid, 99%
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to beige
pf
135-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Azo derivatives of 4-ASA with anti-inflammatory effects.
- Ammonium 4-aminosalicylate salt polymorphs which are used as pharmaceutical ingredients.
- Salicylic acid-triazole analogs which are used as quorum sensing inhibitors against Pseudomonas aeruginosa.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2