302643
Trypan Blue
≥80% (HPLC), Dye content 60 %
Sinônimo(s):
Direct blue 14
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
powder
composição
Dye content, 60%
cor
dark green to brown, or Brown-Black
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
λmax
607 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥60000 at 603-607 nm in methanol at 0.01 g/L
60000 at 603-607 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
This dye is useful to differentiate the dead and live cells based on the cell′s ability to take up or exclude the dye. A viable cell is assumed to possess an intact cell membrane and hence excludes this dye and the cytoplasm appears clear. While on the other hand non-viable cells shows a blue cytoplasm.
- to determine the number of living and necrotic cells by staining with 0.2% trypan blue solution.
- to stain plant tissue in order to visualize cell death.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges