Documentos
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
267.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
258-262 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3