Documentos Principais
P5566
Sigma-Aldrich
Fenol
BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
Selecione um tamanho
25 G
R$ 380,00
100 G
R$ 874,00
500 G
R$ 1.857,00
R$ 380,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 380,00
100 G
R$ 874,00
500 G
R$ 1.857,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
Formulário:
powder
Ensaio:
≥99.5% (GC)
R$ 380,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
3.24 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1319 °F
contém
0.15% H3PO2 as stabilizer
Lim. expl.
8.6 %
cinzas
≤0.05%
cor
white
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Descrição geral
Phenol is a predominant pollutant in the environment.[1] Phenol is also used in cosmetic and pharmaceutical industry.[2] Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-amino butyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.[3]
Aplicação
Phenol has been used:
  • in the preparation chromotrope 2R staining solution.[4]
  • as a reagent in α-amylase inhibitory activity.[5]
  • as a standard in calibration of NMR spectra.[6]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenol ≥89.0%
Sigma-Aldrich
P9346
Fenol
Fenol puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Fenol
Fenol BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
Sigma-Aldrich
P4557
Fenol
Fenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenol
Fenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Fenol
Fenol BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenol
Fenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenol
Fenol ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sigma-Aldrich
16018
Fenol
Bioactive Phenolics of the Genus Artemisia (Asteraceae): HPLC-DAD-ESI-TQ-MS/MS Profile of the Siberian Species and Their Inhibitory Potential Against alpha-Amylase and alpha-Glucosidase
Olennikov DN, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9 (2018)
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46, 129-136 (2018)
Recent advances in the development of biosensor for phenol: a review
Karim F and Fakhruddin ANM
Reviews in Environmental Science and BioTechnology, 11(3), 261-274 (2012)
Development of a Method for Determining the Amino Acid Composition of the Pharmaceutical Substance ?Glatiramer Acetate? by NMR Spectroscopy
Kuzmina NE, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(3), 226-229 (2017)
Comparison of four staining methods for detecting eosinophils in nasal polyps
Song Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 17718-17718 (2018)