Documentos Principais
P8375
Sigma-Aldrich
Peroxidase
Type VI, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinônimo(s):
Enzima de detecção, HRP, Peroxidase, Doador:peróxido de hidrogênio oxidorredutase, Peroxidase de raiz forte
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
tipo
Type VI
Nível de qualidade
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
peso molecular
~44 kDa
solubilidade
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
razão de absorbância
RZ 2.5-4.0
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A peroxidase de raiz forte é isolada da raiz de Amoracia rusticana e pertence ao grupo ferroprotoporfirínico de peroxidases. A HRP é um polipeptídeo de cadeia simples com quatro pontes dissulfeto. É uma glicoproteína que contém 18% de carboidratos. A composição de carboidratos consiste em galactose, arabinose, xilose, fucose, manose, manosamina e galactosamina, dependendo da isoenzima específica. O peso molecular (~44 kDa) inclui a cadeia polipeptídica (33.890 Daltons), hemina mais Ca2+ (~700 Daltons) e carboidratos (~9.400 Daltons). Existem no mínimo sete isoenzimas de HRP. O ponto isoelétrico das isoenzimas de peroxidase de raiz forte varia entre 3,0 e 9,0.
Aplicação
A enzima foi usada para desenvolver um biossensor à base de peroxidase de soja termoestável por meio de reticulação e “eletrificação” (wiring) da enzima através de um hidrogel condutor de redox para um eletrodo de carbono vítreo. Ela também foi usada em ensaios de oxidação de lipoproteínas de baixa densidade.
A peroxidase de raiz forte (HRP) é isolada da raiz de Amoracia rusticana e pertence ao grupo ferroprotoporfirínico de peroxidases. Ela é usada em aplicações bioquímicas, como Western blot, ELISA e imuno-histoquímica. A peroxidase de raiz forte é usada para amplificar um sinal fraco e aumentar a detectabilidade de uma molécula-alvo, como uma proteína. O produto P8375, tipo VI, é um pó liofilizado essencialmente livre de sais. Geralmente ele é usado para determinar a quantidade de glicose e peróxidos em soluções. Ele foi usado para estudar as informações sensoriais recebidas pelos neurônios da medula espinhal cervical.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A HRP se combina facilmente com peróxido de hidrogênio (H2O2), e o complexo [HRP-H2O2] resultante pode oxidar uma grande variedade de doadores de hidrogênio. O pH ótimo é 6,0-6,5, e a enzima é mais estável na faixa de pH de 5,0 a 9,0. A HRP pode ser conjugada a anticorpos por vários métodos diferentes, como glutaraldeído, oxidação com periodato, por meio de ligações dissulfeto e via reticulantes direcionados a amino e tiol. Ela é menor e mais estável que os marcadores enzimáticos β-galactosidase e fosfatase alcalina e, portanto, é o marcador preferencial. Além disso, sua glicosilação diminui a formação de ligações inespecíficas.
Quando incubada com um substrato, a peroxidase de raiz forte produz um derivado colorido, fluorimétrico ou luminescente da molécula marcada, o que possibilita a quantificação. Demonstrou-se que a peroxidase de raiz forte reduz ligeiramente o nível de inibição do mutante cydAB. Os inibidores conhecidos são azida sódica, cianeto, L-cistina, dicromato, etilenotioureia, hidroxilamina, sulfeto, vanadato, ácido p-aminobenzoico e íons Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ e Pb2+.
Definição da unidade
Uma unidade de pirogalol forma 1,0 mg de purpurogalina a partir do pirogalol em 20 segundos em pH 6,0 a 20 °C.
Nota de análise
RZ (Reinheitszahl) é a taxa de absorbância A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml em água deionizada. É uma medida do teor de hemina, e não da atividade enzimática. Mesmo preparações com RZ alto podem ter atividade enzimática baixa.
Outras notas
Veja mais informações sobre peroxidase em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marilyn S Lee et al.
Synthetic and systems biotechnology, 5(3), 145-154 (2020-07-09)
Cell-free systems contain many proteins and metabolites required for complex functions such as transcription and translation or multi-step metabolic conversions. Research into expanding the delivery of these systems by drying or by embedding into other materials is enabling new applications
Krishna Mohan Pathi et al.
Frontiers in plant science, 11, 543895-543895 (2020-11-17)
Biotic stresses caused by microbial pathogens impair crop yield and quality if not restricted by expensive and often ecologically problematic pesticides. For a sustainable agriculture of tomorrow, breeding or engineering of pathogen-resistant crop varieties is therefore a major cornerstone. Maize
Filip Mollerup et al.
PloS one, 14(5), e0216546-e0216546 (2019-05-16)
Copper radical alcohol oxidases belonging to auxiliary activity family 5, subfamily 2 (AA5_2) catalyze the oxidation of galactose and galactosides, as well as aliphatic alcohols. Despite their broad applied potential, so far very few AA5_2 members have been biochemically characterized.
A Thermostable Hydrogen Peroxide Sensor Based on "Wiring" of Soybean Peroxidase
Analytical Chemistry, 67 (23), 4247-4249 (1995)
E Wieland et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(13), 5929-5933 (1993-07-01)
Oxidative modification of low density lipoprotein is believed to be an important pathway by which the lipoprotein becomes atherogenic. The in vitro systems for oxidative modification of low density lipoprotein thus far described all appear to depend upon the presence
Artigos
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.