Documentos Principais
901590
Sigma-Aldrich
Fenol
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in THF
índice de refração
n/D 1.4222
densidade
0.922
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
2.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-16.66 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Fenol
Sigma-Aldrich
P1037
Fenol
Fenol BioUltra, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenol
Fenol unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Fenol
Fenol unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenol