Documentos Principais
901604
Sigma-Aldrich
Fenol
1 M in dichloromethane
Sinônimo(s):
Hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
1 M in dichloromethane
índice de refração
n/D 1.4359
densidade
1.2894
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Fenol BioUltra, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenol
Fenol ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sigma-Aldrich
16018
Fenol
Fenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenol
Fenol unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenol
Fenol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Fenol
Fenol ≥99%
Sigma-Aldrich
W322318
Fenol