16018
Fenol
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.24 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
viscous liquid
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
Impurezas
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
adequação
corresponds for identity
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Outras notas
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?