Documentos
1.00206
Supelco
Fenol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-632-7
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.0-100.5% (bromatometric)
forma
crystalline solid
temperatura de autoignição
1319 °F
potência
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
8.6 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 81 °C
solubilidade
84 g/L
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Nota de análise
Ensaio (bromatométrico): 99,0%-100,5%
Identidade (coloração 1): passa no teste
Identidade (coloração 2): passa no teste
Identidade (precipitado): passa no teste
Aspecto: cristais ou massas cristalinas incolores ou levemente rosa ou levemente amarelados, deliquescentes
Aspecto da solução (67 g/l, água): transparente e não mais intensamente colorida que a solução de referência B6
Aspecto da solução (50 g/l; água): ausência de turbidez e matéria insolúvel
Substâncias ácidas: passa no teste
Temperatura de solidificação (Ph. Eur.): ≥ 39,5 °C
Temperatura de solidificação (ACS): ≥ 40,5 °C
Resíduo de evaporação (Ph. Eur.): ≤ 0,05%
Resíduo na evaporação (ACS): ≤ 0,05%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 0,5%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Fenol
Fenol unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Fenol
Fenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenol
Fenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Fenol
Fenol BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenol
Fenol 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46344
Fenol
Fenol natural, 97%, FG
Sigma-Aldrich
W322340
Fenol
Fenol certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Supelco
48688
Fenol