A4382
4-Aminoantipirina
reagent grade
Sinônimo(s):
4-Amino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolina-5-ona, Ampirona
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
pf
105-110 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
chave InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)